Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglastratt
Produktkod. 11512433 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
55 mm
75 mm
100 mm
155 mm
215 mm
Diameter (metrisk) skaft:
8 mm
9 mm
12 mm
19 mm
24 mm
Längd (metrisk) skaft:
60 mm
80 mm
110 mm
150 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11512433
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vanligt glastratt tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglastratt är idealisk för användning med kanalvätskor i laboratorieapplikationer.
Vanligt glastratt tillverkad av borosilikatglas.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 215 mm
Diameter (metrisk) skaft 24 mm
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) skaft 180 mm