Läs mer
B2M™ Flaskborstar
Längd (metriskt) handtag:
190 mm
250 mm
270 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) borste:
75 mm
80 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diameter (metrisk) borst:
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Tips Typ:
Bomullsspets
Inbunden borstspets
Return End
Skalände
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tre val av borst:
- Vita sidenborst för allmän rengöring
- Nylon borst är mycket resistenta för användning med aggressiva ämnen
- Gethårsborst är mycket mjuka för känslig rengöring
- En mängd olika tipsstilar, inklusive: bundna borst, 2 vekar, bomull och skalspetsar
- För rengöring av alla kärl: tuber, byretter, kulor och flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskborste |
| Borstmaterial | Silke |
| Tips Typ | Return End |
| Diameter (metrisk) borst | 30 mm |
| För användning med (applikation) | Allmän rengöring |
| För användning med (utrustning) | Provrör |
| Längd (metrisk) borste | 110 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 250 mm |
| Kvantitet | 10 Pk. |