Läs mer
Sampling Systems™ Flaskhållare
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
Beschreibung
- Teleskopiska provtagare används ofta för att ta ytprover från floder, tankar och sjöar
- Ett brett urval av tillbehör finns tillgängligt för att göra TeleScoop idealisk för de flesta applikationer
- Tillbehör är utbytbara och klickar helt enkelt på plats
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dipper |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur