Läs mer
Socorex™ Bottle Top Dispenser 530 modell
Volym (metrisk):
10 till 100ml
5 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 8655 |
| Volym (metrisk) | 10 till 100ml |
| Modell | 530 |