Läs mer
Corning™ Bottle Top Dispensers
Produktkod. 16822090 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Unit Size:
Varje
Product Code. 16822090
Brand: Corning™ 6843
Only null left
Add to basket
Add to basket
Corning™ Bottle Top Dispensers är volymetriska instrument utformade för bekväm och säker dispensering av vätskor utan förlust av reagens.
  • Noggrann och reproducerbar volyminställning
  • 360° vridbart ventilblock för bekväm dispensering med tuffa flaskanslutningar
  • Bekvämt tömningsrör med 3 lägen för dispensering, provåtervinning och tömning
  • Unikt droppfritt system för att öka säkerheten på jobbet
  • Enkel demontering för rengöring
  • Enkel kalibrering i labb med inbyggd omkalibreringsmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet ±0,15 ml
Produkttyp Dispenser för flaska
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Färg Grå, orange
Densitet 2,2 g/cm 3
Material Polypropen, PTFE
Volym (metrisk) 2,5 till 25 ml
För användning med (applikation) Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
För användning med (utrustning) Glas och plastflaskor
Inkluderar Kalibreringsverktyg, gängadaptrar (4 storlekar), teleskopiskt sugrör, bruksanvisning, prestandacertifikat
Ökar 0.5 mL
Precision ≤0,025 ml
Sterilitet Icke-steril
Temperatur (engelska) 33,8 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 1 °C till 40 °C
Ångtryck ≤500 mbar
Viskositetsbetyg ≤500 mm 2 /sek
Garanti 3 år