Läs mer
Thermo Scientific™ Flask-/rörroller
Produktkod. 15248854 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
Amerikansk kontakt
Sladdset med olika pluggar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15248854
Brand: Thermo Scientific™ 88881003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna eleganta, kompakta flask-/rörroller, som kan rulla tuber eller flaskor i flera storlekar, på ett säkert sätt i CO2- och/eller fuktiga miljöer.
Använd säkert den eleganta, kompakta Thermo Scientific™ Flask-/rörroller i CO 2 och/eller fuktiga miljöer. Flask-/rörrollern kan rulla rör eller flaskor i flera storlekar och har digitalt kontrollerad hastighet från 1–80 rpm. Maximera värdefullt bänk- eller inkubatorutrymme genom att stapla två högt med staplingssatsen (tillval). Styr utan att störa inkubationsprover med den valfria fjärrkontrollen, som även lägger till en timerfunktion när den används. Inkluderar O-ringar för att säkerställa smidig rullning vid användning av rör.
  • Justerbar hastighet rymmer en mängd olika tillämpningar
  • Anti-korrosiv, slitstark konstruktion möjliggör användning i fuktiga och CO 2-miljöer
  • Justerbara rollers rymmer en mängd olika rör-/flaskstorlekar
  • Staplingssats gör det möjligt att stapla två enheter, vilket sparar värdefullt bänkutrymme
  • Fjärrkontroll som tillval underlättar manövrering av enheten i inkubatorn och lägger till timerfunktion
Inkluderar:
O-ringar för att säkerställa smidig rullning vid användning av rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 6.5 kg
Hastighetsintervall 1 till 80 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100/240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Wattal 10 W
Produkttyp Rullar
Bärande kapacitet (engelska) 14.3 lb.
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Pluggtyp Amerikansk kontakt
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 140 °F
Frekvens 50/60 Hz
Diameter (engelska) Roller 1,1 tum
Max. Flaskdiameter (engelska) ≤ 4,72 tum
Diameter (metrisk) rulle 28 mm
Max. Flaskdiameter (metrisk) ≤ 120 mm
Mått (L x B x H) 14,2 x 2,8 tum (360 x 72 mm)
Höjd (engelska) 2,8 tum
Höjd (metrisk) 72 mm
Längd (engelska) 14,2 tum
Längd (engelska) Plattform 14.2 in.
Längd (metrisk) 360 mm
Längd (metrisk) plattform 360 mm
Bredd (engelska) 14,9 tum
Bredd (metrisk) 378 mm
Fraktvikt (engelska) 14.3 lb.
Fraktvikt (metrisk) 6.5 kg
Modell Flaska, rörroller
Visa LED-hastighetsdisplay för roller
Fuktighetsområde ≤95 %
Antal rullar 6 rullar standard, upp till 11 kan läggas till
Staplingsbar Two höga med valfri sats
Timerintervall 0 till 999 min., Kontinuerlig
Tolerans ≤ 95 % luftfuktighet och CO 2 resistent
Garanti och serviceerbjudande 2 år
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.