Läs mer
Memmert™ Nedre droppbricka
Produktkod. 15806281 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
ICH750
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15806281
Brand: Memmert™ ICH750B04362
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Material: Rostfritt stål; För användning med: ICH750
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
  • Max. last per bricka: 8 kg
Specifikationer
För användning med (utrustning) ICH750
Håller Upp till 8 kg
Material Rostfritt stål
Typ Droppbricka
Höjd (metrisk) 15 mm fälg