Läs mer
Trajan™ BPX Volatile Kolumn
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polär fas
- EPA organisk analys (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idealisk för miljöanalyser, flyktiga organiska ämnen, alkoholanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | Cyanopropylfenyl polysiloxan |
| USP typ | G43 |
| För användning med (applikation) | Miljöanalys, Analys av flyktiga organiska föreningar, Alkoholanalys |
| Temperaturområde | 0 °C till 290/300 °C |
| Filmtjocklek | 1.8μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | BPX-Volatiles |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |