Läs mer
Trajan™ BPX Volatile Kolumn
Produktkod. 12915571
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12915571
Brand: Trajan™ 054980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SGE BPX Volatiles Column är en polär fas designad för EPA-analys av flyktiga organiska ämnen
  • Polär fas
  • EPA organisk analys (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Idealisk för miljöanalyser, flyktiga organiska ämnen, alkoholanalys
Specifikationer
Max. Temperatur 290/300 °C
Typ BPX-Volatiles GC Column
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Filmtjocklek 1.4μ m
Längd (metrisk) 30 m