Läs mer
Trajan™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Unit Size:
Varje
Description
- Mycket låg blödning
- Hög temperatur
- Icke-polär
- Idealisk för GCMS
- Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 370 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Pi-bindning med de aromatiska fenylgrupperna |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | 5% Fenyl Polysilphenylene Siloxane |
| USP typ | G27, G36, G41 |
| För användning med (applikation) | Kolvätenanalys, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Kolväten, Lösningsmedelsanalys, Fenoler, Aminer, GC/MS |
| Temperaturområde | -40 °C till +360/370 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 25 m |
| Förpackningsmaterial | BPX5 |
| Show More |