Läs mer
Trajan™ BPX5 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 12684945
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12684945
Brand: Trajan™ 054102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MS premium, low bleed phase designad för robusthet och är lämplig för ett brett spektrum av applikationer
  • Mycket låg blödning
  • Hög temperatur
  • Icke-polär
  • Idealisk för GCMS
  • Tillämpningar inkluderar bekämpningsmedel, herbicider, kolväten, aminer och fenoler
Specifikationer
Typ Miljö GC kolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 60 m