Läs mer
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Band IP™ Skrivare aktiverad
Diameter (engelska):
1 tum
Längd (engelska):
984 fot
Bredd (engelska):
2,36 tum
3,27 tum.
4,33 tum
Förpackningsstorlek:
300m
Varje
Beskrivning
Innehåller
- Spindle
- Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
- R6000-seriens halogenfri hartsformulering ger utmärkt lösningsmedels-, repnings- och värmebeständighet när den trycks på lämpligt etikettmaterial
- Rekommenderas för utskrift på blanka eller mycket släta etiketter, som B-483 Ultra Aggressive Polyester och B-423 Permanent Polyester från Brady™
- Kombinera Brady märk material med deras rekommenderade bandserie för överlägsen legendprestanda
Uppfyllande
RoHS-kompatibilitet: Godkänd 2002/95/EC
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
| Typ av lim | Non-adhesive |
| Färg | Svart |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Label |
| Material | Harts |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | None |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Label |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |