Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-499 Nylon Cloth
Produktkod. 15163349
Mått (LxB):
1,9 x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15163349
Brand: Brady™ 131600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Label Maker Cartridge with B-499 Nylon Cloth labels for use in commercial and industrial applications.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognised; CSA Accepted; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Black on White
Avsluta Matte
Material Polyamide-coated Nylon Cloth
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) BMP™41 Label Printer, BMP™51 Label Maker, BMP™53 Label Maker
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (LxB) 1,9 x 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 48.26 mm