Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter för 3 tum. Kärnskrivare
Produktkod. 10007802
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,375 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Höjd (metrisk):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
25,40 mm
38,1 mm
98,4 mm
Kvantitet:
100/Rulle
250/förpackning
3000-pack
3000/rulle
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10007802
Brand: Brady™ 011263
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Markera laboratorieprover säkert på släta plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter.
Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare
  • Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve.
  • De har god motståndskraft mot tryckfläckar, lösningsmedelsbeständighet och bra prestanda vid hög och låg temperatur.
  • Specialiserad– Aggressiva självhäftande etiketter är konstruerade för ett brett utbud av labb-ID-applikationer på plana ytor, inklusive kryogena förvaringslådor.
  • Hållbar– Etiketter tål lösningsmedel, fläckar, flytande kväve, frysapplikationer och ett hög/låg temperaturområde på -320° till 212 F (-°196° till 100 °C).
  • Lim– Permanent akryllim för tätt bindning till glas, rostfritt stål och koppar, eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Kall Yta Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorielegitimation
För användning med (utrustning) Etikettskrivare ™BBP 81, BRADY 1244-serien, BRADY 1344-serien, BRADY 2461/3481/6441-serien, BRADY IP-serien, BRADY MVP Plus-serien, BRADY X Plus II-serien, TAGUS™ Termisk överföringsskrivare, värmeöverföringsskrivare
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-154-490-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000-pack
Form Rektangel
Storlek 0,375 x 1,25 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 0.375 in H x 1.25 in W
Storlek (metrisk) 9.53 x 31.75 mm (L x W)
Storlek (metrisk) panel 9.53 mm H x 31.75 mm W
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130° C
Tjocklek (engelska) 2,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.07 mm
Mått (LxB) 31.75 x 9.5 mm
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (metrisk) 36.83 mm
Höjd (engelska) 0,375 tum
Höjd (metrisk) 9,5 mm
Alternativt artikelnummer THT-154-490-3