Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Permanenta vinylband
Färg:
Gult
Vitt
Mått (LxB):
30,48 m x 101,6 mm (100 fot x 4 tum)
30,48 m x 57,15 mm (100 fot x 2,25 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lätt att fästa på svåra lågenergiföremål som PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning gjord av återvunnen plast.
- B-595 Vinylfilm med permanent lim
- Ger 5 års hållbarhet utomhus
- Finns i vitt och gult
Uppfyllande
Överensstämmer med RoHS-direktivet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Continuous |
| Material | Vinyl |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | GLOBALMARK VINYL B595 VIT 100MM |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |