Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande vinyletikettpatroner inomhus/utomhus
Produktkod. 11753444
Färg:
Svart på gult
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Mått (L x B):
21 x 0,25 tum. (6,4 mx 6,35 mm)
21 x 0,375 tum. (6,4 mx 9,53 mm)
21 x 0,5 tum. (6,4 mx 12,7 mm)
21 x 0,75 tum. (6,4 mx 19,05 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11753444
Brand: Brady™ 142806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Permanent självhäftande vinyletikettkassetter inomhus/utomhus fäster på oregelbundna, grova och böjda ytor.
Fäster på oregelbundna, grova och böjda ytor
  • För användning med BMP ™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Skrivare (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Tillverkad av 8-10 år inomhus/utomhus material.
  • Matt finish med permanent lim.
  • Tål fett, olja och de flesta industrikemikalier.
  • Finns i olika storlekar och färger.
Användningsområden:
Allmän identifiering, laboratorieidentifikation, panelidentifiering, paneletiketter, anläggningsetiketter, säkerhetsetiketter, Lean/5S och visuella arbetsplatsetiketter, rörmärkning, verktygsmärkning, utrustningsmärkning och utomhusmärkning.
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, WEEE, EU REACH SVHC
†Endast kompatibel med ™skrivaren BMP 21-PLUS.
Specifikationer
Produkttyp Etikettkassett
Färg Vitt på blått
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
Material Vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 21 ft.
Bredd (engelska) 0,375 tum
Längd (metrisk) 6.4 m
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 21 x 0,375 tum. (6,4 mx 9,53 mm)
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Vinyltejp för BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +179,6 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Certifikat och efterlevnad BS5609:1986 2 § och 3 §
För användning med (applikation) Frys
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer M21-375-595-BL