Läs mer
Brady™ Permanent självhäftande vinyletikettpatroner inomhus/utomhus
Färg:
Svart på gult
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Mått (L x B):
21 x 0,25 tum. (6,4 mx 6,35 mm)
21 x 0,375 tum. (6,4 mx 9,53 mm)
21 x 0,5 tum. (6,4 mx 12,7 mm)
21 x 0,75 tum. (6,4 mx 19,05 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Fäster på oregelbundna, grova och böjda ytor
- För användning med BMP ™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Skrivare (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Tillverkad av 8-10 år inomhus/utomhus material.
- Matt finish med permanent lim.
- Tål fett, olja och de flesta industrikemikalier.
- Finns i olika storlekar och färger.
Användningsområden:
Allmän identifiering, laboratorieidentifikation, panelidentifiering, paneletiketter, anläggningsetiketter, säkerhetsetiketter, Lean/5S och visuella arbetsplatsetiketter, rörmärkning, verktygsmärkning, utrustningsmärkning och utomhusmärkning.
Compliance
RoHS-kompatibel, WEEE, EU REACH SVHC
†Endast kompatibel med ™skrivaren BMP 21-PLUS.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Etikettkassett |
| Färg | Vitt på rött |
| För användning med (utrustning) | Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 21 ft. |
| Bredd (engelska) | 0,5 tum |
| Längd (metrisk) | 6.4 m |
| Bredd (metrisk) | 12.7 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,004 tum. |
| Show More |