Läs mer
Brady™ i5100 IP 1 tum. Core R4300 Series halogenfritt skrivarband
Bredd (engelska):
2,3 tum.
3,27 tum.
4,3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier
- Pålitlig utskriftskvalitet med skarp kant för att maximera streckkodens läsbarhet
- Vax/hartsformulering
- Kompatibel med IP300 och IP600 skrivare
- Kärna ID: 25,4 mm (1 tum), bläcksidan utåt
- Inkluderar spindel
- Färg: Svart
Uppfyllande
RoHS-kompatibilitet: Godkänd 2002/95/EC
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/95/EG |
| Beskrivning | Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Band - Brady IP-skrivare aktiverad |
| Färg | Svart |
| Formatera | IP™ Aktiverad |
| Material | Vax, Harts |
| Utskrivbara sidor | Bläcksidan ut |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Band |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | IP300 och IP600 skrivare |
| Visa mer |