Läs mer
Brady™ LabelMark™ 5 Labeling Software and Labels
Produktkod. 11519023
Bredd (engelska):
1 tum
1,5 tum
2 tum
4 tum
Höjd (engelska):
0,75 tum
1 tum
1,5 tum
Kvantitet:
100/Rulle
250/förpackning
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11519023
missing translation for 'mfr': Brady™ 018607
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Common barcode symbologies and the ability to import graphics.
Ideal for identification applications in the telecommunication and electrical markets
  • Line mode provides fixed spacing for quick and easy label design
  • Wire-marking mode repeats legend down the length of the label for wire marking applications
  • Command Multiplier repeats commands for tasks such as copying, insertion, or deletion
  • Serialization feature allows simplified serializations with prefix and suffix or advanced complex serialization with custom strings
  • Flip Flop allows user to transpose text on a label from right to left and top to bottom
  • Easy to import data formats other than ASCII
  • System Requirements
    • Windows™ XP™ or higher
    • LabelMark Add-In applications support only 32 bit versions of Microsoft Office.
    • 1 GHz processor
    • 512MB of RAM
    • 500MB of available hard drive space
    • DVD-ROM drive
    Labels
    • Ultra Aggressive
    • White Polyester
    Spezifikation
    Certifikat och efterlevnad 2002/95/EC RoHS, CSA, UL
    Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
    Typ av lim Rubber, Permanent
    Färg White
    Avsluta Gloss
    Formatera Label
    Material Polyester
    Produkttyp Labelmark™ V3 Bar Code Label
    För användning med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Panel ID, Rating plates, Voice or data ID
    För användning med (utrustning) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
    Inkluderar Common barcode symbologies and the ability to import graphics
    Etiketter per rad 1
    Kvantitet 250/förpackning
    Form Rectangle
    Temperaturområde (metriskt) -40°C to +120°C
    Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
    Vertikal upprepning (metrisk) 41.27 mm
    Bredd (engelska) 1,5 tum
    Bredd (metrisk) 38.10 mm
    Höjd (engelska) 1,5 tum
    Höjd (metrisk) 3.8 cm
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt