Läs mer
Brady™ Etiketter för stationära laserskrivare
Produktkod. 10407272
Färg:
Genomskinligt
Vitt
Material:
Nylon Trasa
Polyester
Kvantitet:
10 000-pack
1000-pack
2500-pack
Storlek:
0,25 x 1,875 tum. (L x B)
0,375 tum dia.
1,437 x 1 tum. (L x B)
2,625 x 0,6 tum. (L x B)
2,625 x 1 tum. (L x B)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 10407272
Brand: Brady™ 089405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Etiketter för stationära laserskrivare idealiska för märkskyltar, identifiering av tillgångar och märkningstillämpningar för allmänna ändamål.
  • Hållbara, kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga etiketter för användning med en mängd olika laserskrivare.
  • Hög upplösning, bra lösningsmedels- och fläckbeständighet, måttlig till hög temperaturprestanda.
  • Tål extrema laboratoriemiljöer.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Utskrivbar etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Frys, flytande kväve, autoklaver, varmvattenbad
För användning med (utrustning) Laser Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 12.70 mm
Inkluderar Paket med 9 ark
Etiketter per rad 15
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 2565 Labels/Pack
Kvantitet 2500-pack
Form Rund
Storlek 0,375 tum dia.
Temperaturområde (engelska) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 6,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (LxB) 0.375 x 0.375 in. (9.35 x 9.35 mm)
Längd (engelska) 0.375 in.
Bredd (engelska) 0.375 in.
Bredd (metrisk) 9.52 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Diameter (engelska) 0,37 tum.
Diameter (metrisk) 0.952 cm
Alternativt artikelnummer LAT-60-799-2.5