Läs mer
Brady™ LABXPERT™ and IDXPERT™ Nylon Cloth Printer Labels
Produktkod. p-3649327
Höjd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
Bredd (metrisk):
25,40 mm
Form:
Rektangel med rundade hörn
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10172992
Brand: Brady™ 060948
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Use these labels for a variety of general labeling needs. Brady™ LABXPERT™ and IDXPERT™ Nylon Cloth Printer Labels are ideal for LABXPERT™ and IDXPERT™ printers.
  • Nylon cloth labels
  • Matte finish
  • Permanent acrylic adhesive
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL
Beskrivning Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Cartridge (Label)
Material Nylon Cloth
Produkttyp Printable Label
För användning med (applikation) Bottles, Conical tube, General and industrial identification, General identification, inside-of-panel component marking, Laboratory identification, outside-of-panel markings, Panel identification, Petri dish, Tube
För användning med (utrustning) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Etiketter per rad 1
Antal per förpackning 300 Labels
Form Rektangel med rundade hörn
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Bredd (metrisk) 25,40 mm
Höjd (metrisk) 12,70 mm
Diameter (metrisk) 11.18 mm