Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Printer Labels
Kvantitet:
150/förpackning
175/Förpackning
Höjd (metrisk):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Material:
Freezerbondz I Polyester
Självlaminerande polyester
Bredd (engelska):
1,5 tum
2,62 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Beskrivning
- Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
- Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Surface Mount |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Black, White, Translucent |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Cartridge (Label) |
| Material | Självlaminerande polyester |
| Produkttyp | Laboratory Label |
| För användning med (applikation) | Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial |
| För användning med (utrustning) | LabXpert™ Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |