Läs mer
Brady™ Polyesteretikettkassetter för BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare
Färg:
Klart
Vitt
För användning med (utrustning):
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, IDPAL handhållen etikettmaskin, LABPAL handhållen etikettmaskin
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
Material:
Polyester
Polyester (B-430)
Bredd (metrisk):
6,35 mm
9,53 mm
12,70 mm
19,05 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För slät yta inomhusmärkning
- Tillverkad av vitt eller klart självlaminerande polyestermaterial
- Blank finish och permanent akryllim
- Kompatibel med Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21 LAB etikettskrivare, BMP21 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, IDPAL handhållen etikettmaskin, LABPAL handhållen etikettmaskin
- M21-250-423, M21-250-430 och M21-250-430-WT-CL är endast kompatibla med skrivaren BMP ™21-PLUS
Användningsområden:
Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, allmänt ID, allmänt ID, plats-ID, uttag/uttags-ID, patchpanel, patchpanel - ID-port, skylt, märkskyltar, datakomutrustning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettkassett |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 21 ft. |
| Bredd (engelska) | 0,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 6.4 m |
| Bredd (metrisk) | 9,53 mm |
| Höjd (metrisk) | 6.4 cm |
| Visa mer |