Läs mer
Brady™ Polyesteretikettkassetter för BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare
Produktkod. 11844345
Färg:
Klart
Vitt
För användning med (utrustning):
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, IDPAL handhållen etikettmaskin, LABPAL handhållen etikettmaskin
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
Material:
Polyester
Polyester (B-430)
Bredd (metrisk):
6,35 mm
9,53 mm
12,70 mm
19,05 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11844345
Brand: Brady™ 110896
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyesteretikettkassetter för användning med BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare.
  • För slät yta inomhusmärkning
  • Tillverkad av vitt eller klart självlaminerande polyestermaterial
  • Blank finish och permanent akryllim
  • Kompatibel med Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21 LAB etikettskrivare, BMP21 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, IDPAL handhållen etikettmaskin, LABPAL handhållen etikettmaskin
  • M21-250-423, M21-250-430 och M21-250-430-WT-CL är endast kompatibla med skrivaren BMP ™21-PLUS
Användningsområden:
Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, allmänt ID, allmänt ID, plats-ID, uttag/uttags-ID, patchpanel, patchpanel - ID-port, skylt, märkskyltar, datakomutrustning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Specifikationer
Produkttyp Etikettkassett
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 21 ft.
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Längd (metrisk) 6.4 m
Bredd (metrisk) 9,53 mm
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (L x B x H) 21 x 0.3 x 21 ft. (6.4 m x 9.53 x 6.4 cm)
Typ av lim Permanent
Beskrivning Ytmontering
Avsluta Glans
Formatera Patron, etikett
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Certifikat och efterlevnad AGA, CSA, Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, desi-strip-insatser, utrustnings-ID, allmänt ID, allmänt ID, plats-ID, uttags- eller uttags-ID, patchpanel-ID-port, skylt, märkskyltar
Kvantitet 1 rulle
Alternativt artikelnummer M21-375-423