Läs mer
Brady™ TLS2200 and TLS-PC Link™Portable Thermal Transfer Nylon Printer Labels for 0.5 to 8mL Vials/Tubes
Product Code. 10522212
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,9 tum
Höjd (engelska):
0,5 tum
0,75 tum
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
Product Code. 10522212
missing translation for 'mfr': Brady™ 018509
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Ideal for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Order Info
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Specifications
Certifikat och efterlevnad Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Nylon Cloth
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
För användning med (applikation) Laboratory identification, panel identification, wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -320 to 194°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +90°C
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22.22 mm
Trådmätare 6 AWG
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm