Läs mer
Brady™ TLS2200 and TLS-PC Link™Portable Thermal Transfer Nylon Printer Labels for 0.5 to 8mL Vials/Tubes
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,9 tum
Höjd (engelska):
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
- Ideal for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Beställningsinfo
Labels available in other materials and sizes; contact your Customer Service Representative for ordering information.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL |
| Beskrivning | Surface Mount |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Label |
| Material | Nylon Cloth |
| Produkttyp | TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label |
| För användning med (applikation) | Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, General and industrial identification, General identification, Laboratory identification, Panel identification, PCR tube |
| För användning med (utrustning) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Visa mer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur