Läs mer
Brady™ TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels
Produktkod. 10512212
Kvantitet:
100/Rulle
500/förpackning
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Nylonduk
Polyester
Vinyl
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10512212
Brand: Brady™ 018506
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Nylonduk
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
För användning med (utrustning) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System;TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) 193 to 293°F
Temperaturområde (metriskt) 90 to 145°C
Draghållfasthet 80 lb./in.
Tjocklek (engelska) 0.0065 in.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.57 mm
Trådmätare 3 AWG
Mått (LxB) 1 in. H x 0.375 in. W
Bredd (engelska) 0.3 in.
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 25 mm