Läs mer
Brady™ TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels
Produktkod. 11532905
Kvantitet:
100/Rulle
500/förpackning
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Nylonduk
Polyester
Vinyl
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11532905
Brand: Brady™ 062259
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TLS2200™ and TLS-PC™ Vial, Centrifuge or Eppendorf Tubes™ Labels are ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Vinyl
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
För användning med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
För användning med (utrustning) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40 to 158°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +70°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 60.33 mm
Trådmätare 3 to 000 AWG
Bredd (engelska) 2.2 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 55,88 mm