Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvpilar
Mått (L x B):
10 x 4 in.
101.6 W x 254.0 mm H
101.60 x 254 mm
50.8 W x 127.0 mm H
50.80 x 127 mm
76.20 x 203.20 mm
8 x 3 in.
Färg:
Blått
Black
Blue
Green
Gult
Klart
Red
Rött
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
1 paket
Beskrivning
- Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
- Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
- Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
- Kan enkelt appliceras av en person som arbetar ensam
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternativt artikelnummer | TS-50.80X127.00-514-ARO-GR-100 |
| Avsluta | Högglans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ av lim | Gummibaserad, Avtagbar |
| Beskrivning | ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer) |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och peka ut viktig säkerhetsutrustning och utgångsvägar |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Höjd (metrisk) | 127 mm |
| Visa mer |