Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvpilar
Produktkod. 11757084
Mått (L x B):
10 x 4 tum
101,6 B x 254,0 mm H
101,60 x 254 mm
50,8 B x 127,0 mm H
50,80 x 127 mm
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 tum
Färg:
Blått
Blått
Grön
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11757084
Brand: Brady™ 104418
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ToughStripe™ Golvpilar är extremt hållbara formskurna golvmarkeringsformer gjorda av robust polyester med ultraaggressivt lim som håller emot gaffeltrucktrafik.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Can be easily applied by one person working alone
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Avsluta High Gloss
Material Polyester
Kvantitet 100/Pk.
Typ av lim Permanent Rubber
Beskrivning ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
För användning med (applikation) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Höjd (engelska) 8 in.
Höjd (metrisk) 203.20 mm
Max. Temperatur (engelska) 129°F
Min. Temperatur (engelska) 0°F
Tjocklek 2 mil
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Temperaturområde (metriskt) -18°C to 54°C
Form Arrow
Temperaturområde (engelska) 0°F to 129 °F
Mått (L x B) 76,20 x 203,20 mm
Visad text Arrow
Produkttyp Floor Arrows
Färg Rött