Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Föravståndsmärken
Produktkod. 11701266
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Svart
Vitt
Form:
Rektangel
Rund
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11701266
Brand: Brady™ 104556
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ToughStripe™ Golvmärkning Föravståndsmärken är gjorda av B-514 polyestermaterial som är idealiskt för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser och peka ut säkerhetsutrustning och utgångar.
  • Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
  • Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
  • Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beskrivning ToughStripe Prespaced former
Typ av lim Gummi, Permanent
Beläggning None
Färg Gult
Avsluta Gloss
Formatera Tejpa
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Label Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För golvstreck, markera gångar, gångar, förvaringsplatser, peka ut säkerhetsutrustning, utgångar
Glans 115 Gardner-enheter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
Antal per förpackning 65 Pieces/Roll
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.201 mm
Mått (LxB) 203.20 x 50.8 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (engelska) 8 in.
Höjd (metrisk) 203.20 mm
Alternativt artikelnummer TS-50.80-514-PREDASH-YL-RL