Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Golvmärkning Föravståndsmärken
Färg:
Blått
Green
Gult
Rött
Svart
Vitt
Form:
Rektangel
Round
Rund
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
- Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
- Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
- Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910.36
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beskrivning | ToughStripe Prespaced shapes |
| Typ av lim | Rubber, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Green |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Tape |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | None |
| Visa mer |