Läs mer
Brady™ BradyJet™ Laboratorieetiketter med sekundäretikett
Produktkod. 16160491
Mått (L x B):
0,375 x 1 tum.
0,5 x 1 tum.
0,5 x 1,5 tum.
0,75 x 1 tum.
Kvantitet:
1500:-/rulle
2000/Rull
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16160491
Brand: Brady™ 150020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brady™ BradyJet™ Laboratorieetiketter med sekundär etikett är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
  • Idealisk för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar där motståndskraft mot flytande kväve, autoklavförhållanden och starka kemikalier krävs
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Perfekt för laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör och provrör
  • Kemikaliebeständig, köldbeständig, högtemperaturbeständig, lågtemperaturbeständig
Specifikationer
Produkttyp Label
Färg Vitt
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 skrivare
Material Polypropen
Diameter (engelska) 1,88 tum ID
Mått (L x B) 0,5 x 1,5 tum.
Typ av lim Akryl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Non-sterile
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
För användning med (applikation) Laboratorie-/sjukvårdsidentifikation
Kvantitet 1500:-/rulle
Alternativt artikelnummer J20-37-7425J