Läs mer
Brady™ BradyJet™ Etiketter av polypropen
Mått (L x B):
0,25 x 0,825 tum.
0,25 x 2 tum.
0,5 x 2 tum.
0,6 x 1,3 tum.
1 x 0,5 tum.
1 x 1 tum.
1 x 1,5 tum.
1 x 2 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,75 x 1,5 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar där motståndskraft mot flytande kväve, autoklavförhållanden och starka kemikalier krävs
- Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
- Perfekt för laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör och provrör
- Kemikaliebeständig, köldbeständig, högtemperaturbeständig, lågtemperaturbeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Label |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | BradyJet J2000 skrivare |
| Material | Polypropen |
| Diameter (engelska) | 1,88 tum ID |
| Mått (L x B) | 1 x 1,5 tum. |
| Typ av lim | Akryl |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Avsluta | Matte |
| Visa mer |