Läs mer
BRAND™ 96-brunnars djupbrunnsplattor
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk) Tja:
0.3 mL
0,5 ml
1 ml
1,1 ml
1.2 mL
2,2 ml
Formatera:
96 brunnar
Standard
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 24
Paket med 32
Paket med 48
Paket med 50
Beskrivning
- DNA-, DNas- och RNas-fria
- Designad för ett brett spektrum av applikationer, såsom High-Throughput Screening (HTS), tester som kräver en moderplatta, cell- och vävnadskulturer, serieutspädningar, reagensöverföring och provlagring ner till -80 °C
- Djupbrunnsplattor tillverkas enligt ANSI/SLAS 1 och 4 tum.
- Välj PP-plattor för autoklaverbarhet och kemikaliebeständighet.
- Välj PS-plåtar för transparens och ytegenskaper.
- Deep Well Plates är idealiska för provförvaring, HTS-analyser som kräver en moderplatta, cell- och vävnadskultur, immunologiska analyser och andra tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Clear |
| Produkttyp | Djupbrunnsplatta |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 1,1 ml |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |