Läs mer
BRAND™ 96-brunnars djupbrunnsplattor
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk) Tja:
0,3 ml
0,5 ml
1 ml
1,1 ml
1,2 ml
2,2 ml
Formatera:
96 brunnar
Standard
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 24
Paket med 32
Paket med 48
Paket med 50
Beskrivning
- DNA-, DNas- och RNas-fria
- Designad för ett brett spektrum av applikationer, såsom High-Throughput Screening (HTS), tester som kräver en moderplatta, cell- och vävnadskulturer, serieutspädningar, reagensöverföring och provlagring ner till -80 °C
- Djupbrunnsplattor tillverkas enligt ANSI/SLAS 1 och 4 tum.
- Välj PP-plattor för autoklaverbarhet och kemikaliebeständighet.
- Välj PS-plåtar för transparens och ytegenskaper.
- Deep Well Plates är idealiska för provförvaring, HTS-analyser som kräver en moderplatta, cell- och vävnadskultur, immunologiska analyser och andra tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/SLAS, Certified Life Science Quality, BIO-CERT™ PCR-kvalitet |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | 96-brunnars djupbrunnsplatta, PP, V-botten, välformad fyrkantig, lämplig för KingFisherTM, 2,2 ml |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Djupbrunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ |
| Visa mer |