Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarcellGrade™ 96-Tja, cellGrade Premium-behandlad, platt-bottnad mikroplatta
Produktkod. 10022403 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10022403
Brand: BRAND™ 782082
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Poly-D-Lysine-ekvivalent yta med analoga resultat avseende celltillväxt och morfologi
  • Optimerad cellvidhäftning minskar cellskador från frekvent tvättning
  • Möjliggör serumfri och serumreducerad odling
  • Fysisk/kemisk behandling har lång hållbarhet vid rumstemperatur jämfört med biologiska beläggningar
  • Steriliserad avβ -strålning till ISO 11137 och AAMI riktlinjer för en SAL på 10 -6
  • Uppfylla kraven i Ph. Eur. och USP 29
  • DNA-, DNas-, RNas-fri
  • Endotoxiner är< 0,01 EU/ml
  • Orange alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering
Beställningsinfo
Förpackningar med 50 st individuellt förpackade tallrikar med lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Certifikat och efterlevnad ISO 11137, USP 29
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 1/Pk., 50/Cs.
Färg Klart
Produkttyp Premie
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling cellGrade Premie
Total volym (metrisk) Tja 350μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Odling av cellinjer med de högsta kraven på sin miljö
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.