Läs mer
BRAND™ PCR-plattor med icke-kjolar av standardprofil
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4882087 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15673997
Brand: BRAND™ 781368
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Ger utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer.
  • Autoklaveringsbar
  • Fri från DNA, DNas, RNas och andra PCR-hämmare.
  • Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring och utmärkta resultat.
  • Standard och låg profil plattor från BRAND är kompatibla med de flesta stora märken av termocyklar, inklusive Applied Biosystems™ 9800 Snabb, 7900 HT , och 7500 snabbt, BIORAD™ CFX 96, och Eppendorf™ Mastercycler™ system.
  • Vita PCR-plattor är enhetligt färgade med titandioxid (TiO 2 ) och har släta ytor för att optimera reflektion av fluorescenssignalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad DNA, DNase, RNase-free
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 påsar med 5
Färg Klart
Disponibel Single-use
Produkttyp PCR 96-well plate
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Icke-kjol
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 0.20 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) qPCR
Inkluderar Plates only
Antal per förpackning 50
Profil Standard
RNase fri Ja