Läs mer
BRAND™ Självhäftande plattförseglingsfilm
Produktkod. 10182962 Handla allt Brand Produkter
Material:
Aluminium
Polyester
Polyeten, polypropen
Polypropen
Rayon
Vinyl
För användning med (applikation):
Automatisering
Cell- och vävnadsodling
ELISA, PCR
ELISA, Realtids-PCR
Förvaring
Förvaring, fluorescensmätningar
Kylförvaring
Luminescensmätningar
Antal per förpackning:
100
100 ark
50 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10182962
Brand: BRAND™ 781381
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Täter flerbrunnsplattor säkert. Självhäftande plattförseglingsfilm kan appliceras direkt på plattor och tas bort utan användning av dyr utrustning, eller kan appliceras med en hårdgummirulle för att säkerställa säker och enhetlig fästning av filmen på plattan.
  • Applicera enkelt på tallrikar och ta bort utan att använda dyr utrustning.
  • Applicering med en hårdgummirulle säkerställer säker och enhetlig fastsättning av filmen på plattan.
  • Tätningsfilmer finns tillgängliga i olika material speciellt lämpade för lagring, immunanalys eller cell- och vävnadsodling:
    • Polyeten
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • Polypropen
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Foil
Material Aluminium
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Antal per förpackning 100 ark
Avdunstningsbarriär Yes
För användning med (applikation) Kylförvaring
Förslits No
Produkttyp Tätningsfilm
Lim Pressure Sensitive
Tjocklek 8.5 mil.
Genomstickningsbar Yes
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +120°C