Läs mer
BRAND™ Kjolar med låg profil PCR-plattor
Produktkod. p-4882092 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15328496
Brand: BRAND™ 781377
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Ger utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer.
  • Autoklaveringsbar
  • Fri från DNA, DNas, RNas och andra PCR-hämmare.
  • Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring och utmärkta resultat.
  • Låg profil, kjolplattor från BRAND är kompatibla med många stora märken av termocykler, inklusive BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham , Beckman™ CEQ, PEQLAB™ , Techne™ TC-412, PCRmax , Flexi , Eppendorf™ Mastercycler™ och andra system
  • Vita PCR-plattor är enhetligt färgade med titandioxid (TiO 2 ) och har släta ytor för att optimera reflektion av fluorescenssignalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad DNA, DNase, RNase-free
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Bagged
Färg Klart
Disponibel Single-use
Produkttyp PCR 96-well plate
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Fully skirted
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 0.15 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) qPCR
Inkluderar Plates only
Antal per förpackning 50
Profil Låg
RNase fri Ja