Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10337723 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Klart, Clear Bottom
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Clear Bottom
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Volym (metrisk) Tja:
330μ l
350μ L
360μ L
Ytbehandling:
Ej behandlad
pureGrade
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10337723
Brand: BRAND™ 781610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren med obehandlad yta. BRANDtallrikar™ pureGrade™ 96-Wells mikroplattor är icke-cytotoxiska och fria från endotoxiner, DNas, DNA och RNas. Mediumbindande, icke-sterila mikroplattor är lämpliga för homogena analyser, screening och förvaring med grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plattor för enkel identifiering av brunnen.
  • Polystyren yta
  • Mediumbindande, icke-steril
  • Standardplatta för de flesta applikationer
  • Grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plåtar för enkel brunnsidentifiering
  • Listplåtar finns
  • Standardplåtar finns i U-, V-, F-, C-form
  • Transparenta bottnar finns i F-form
  • Finns i klar, vit eller svart
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
  • Lämplig för homogena analyser, screening och lagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Medium bindning
Färg Vitt, Clear Bottom
Produkttyp Genomskinlig botten
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 330μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Homogena analyser, screeningar och lagring
Kvantitet 100/Cs.
RNase fri Ja