Läs mer
VACUUBRAND™ Uppsamlingskärl och adaptersats för Vacuubrand BVC Fluid Aspiration Systems
Produktkod. p-4879269 Handla allt Vacuubrand Produkter
Typ:
Adapter
Samlingskärl
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Förpackningsstorlek:
2 L
4 L
Produktkod. 12665640
Brand: VACUUBRAND™ 20635810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdelar och tillbehör till VACUUBRAND vätskeaspirationssystem
  • BVC-familjen av vätskeaspirationssystem levererar kompakta och tysta lösningar för cellodlingsarbete.
  • De ger flexibiliteten för att tillgodose dekontamineringsprotokollet oavsett om de autoklaveras eller desinficeras i flaskan. Uppsamlingskärl
  • Uppsamlingskärl: finns i 2L och 4L kapacitet
  • Adaptersats: för att passa 2-liters glasuppsamlingskärl till BVC-kontroll och professionella modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 l
Beskrivning 4 L uppsamlingskärl av polypropen för BVC
För användning med BVC vätskeaspirationssystem
Material Polypropen
Typ Samlingskärl