Läs mer
BRAND™ Dispensett ™III, Dispensette™ Organiska delar och tillbehör för fjärrdispenseringssystem
Produktkod. p-4363608 Handla allt Brand Produkter
Produkttyp:
Bords-/hyllklämma för väggmonteringsenhet
Stödstångskontakt för väggmonteringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10613012
Brand: BRAND™ 704268
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter Dispensette™ att monteras på en vägg, ett ringställ eller på labbmöbler.Dispensett ™III, Dispensette™ Organiska delar och tillbehör för fjärrdispenser inkluderar gängade adaptrar, en bords-/hyllklämma och en stödstång för väggmonteringsenheten.
  • Dispensette™ delar och tillbehör tillåter Dispensette™ att monteras på en vägg, ett ringställ eller på labbmöbler.
  • Dispenserar exakta volymer direkt från fat och bulkpåfyllningar.
  • Ett filter i trumadaptern minimerar risken för att förorena reagenser med hög renhet.
  • En snabbkoppling med integrerade ventiler möjliggör ett snabbt byte av bulkbehållaren.
  • Fjärrdispenseringssystemet tillåter förvaring av trumman upp till 10 meter (30 fot) från trumman Dispensette™ .
  • Maximal leveranshöjd är ca 1,2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Stödstångskontakt för väggmonteringsenhet
För användning med (utrustning) Dispensett ™III, Dispensette™ Organisk
Kvantitet 1 st