Läs mer
BRAND™ Makro Pipet Controller
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
Håller stadigt och fyller alla volymetriska och serologiska pipetter från 0,10 till 200 ml. BrandTech™ Macro Pipet Controller ger bättre luftflöde för enkel bälgkompression. En enda pipetteringsspak styr fyllning, meniskinställning och tömning. Inbyggt, utbytbart 3 μm hydrofobt filter (reserv ingår) begränsar överaspiration av vätskor in i ventilsystemet. Autoklaverbar vid 121 °C.
Ergonomisk pipettkontroll har ett unikt ventilsystem som ger bättre luftflöde för enkel bälgkompression.
- Håller stadigt och fyller alla volymetriska och serologiska pipetter från 0,10 till 200 ml
- En enda pipetteringsspak styr fyllning, meniskinställning och tömning
- Bekväm utblåsningslampa ovanför spaken möjliggör exakt dispensering från utblåsningspipetter
- Lättanvända kontroller och låg vikt (106g) minskar stressen vid upprepad pipettering
- Inbyggt, utbytbart 3 μm hydrofobt filter (reserv ingår) begränsar överaspiration av vätskor in i ventilsystemet
- Silikonpipettadapter är utbytbar
- Hela instrumentet är autoklaverbart vid 121 °C i 20 minuter
Beställningsinfo
- Val av fyra färger
- Avloppstider lämpliga för klass A glas
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Serologisk pipett |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Pipetkontroller |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 200 ml |
| För användning med (utrustning) | Serologiska pipetter |
| Kvantitet | 1 vardera |