Läs mer
BRAND™ QuikSip™ Aspiratortillbehör för flaska, grenrör
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
QuikSip™ flasksug
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 8-kanaler
- Polypropen
- Autoklaverbar (121 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 8-kanals grenrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av vätskor från plattor med flera brunnar |
| För användning med (utrustning) | QuikSip™ flasksug |