Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropentrattar
Kapacitet (metrisk):
5 ml
88 ml
Diameter (metrisk) skaft:
1,5 mm
6 mm
Längd (metrisk) Totalt:
45 mm
108 mm
Kvantitet:
12 st
24-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
- Tillverkad av transparent polypropen
- Formgjutna volymmarkeringar
- Öglat handtag för upphängning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 75 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 88 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 6 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Graderad | Ja |
| För användning med (applikation) | Olika laboratorieapplikationer |
| Visa mer |