Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S Adjustable Single Channel Pipet Starter Sets
Produktkod. p-4345493 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 1, 0,5 till 10, 10 till 100 μl
0,5 till 10, 10 till 100, 100 till 1000 μl
100 till 1000, 500 till 5000, 1000 till 10 000 μl
2 till 20, 20 till 200, 100 till 1000 μl
Inkluderar:
D-1, D-10, D-100 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
D-10, D-100, D-1000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
D-20, D-200, D-1000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
D1000, D5000, D10000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
Typ:
Makrouppsättning
Mikroset
Pipettset, standard
Startset, justerbart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10179002
Brand: BRAND™ 704791
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Set contents:
  • Three adjustable volume pipettes
  • Three shelf/rack mounts
  • Three filled polypropylene Tip Boxes
Simple one-handed operation units exhibits high degree accuracy, precision, maximum versatility and reliable performance with Easy Calibration™ technology
  • Available as Standard Set, Micro Set, Midsize Set and Macro Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med Laboratory
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Typ Startset, justerbart
Volym (metrisk) 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1000 μl
För användning med (applikation) Demanding laboratory applications
Inkluderar D-20, D-200, D-1000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen