Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Pipetttips
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
100 till 500μ L
2 till 10 ml
200 till 1000μ L
Längd (engelska):
6,14 tum.
6,2 tum.
Längd (metrisk):
15,6 cm
16 cm
Färg:
Grön
Gul
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tillverkad av polyeten
- Återanvändbara pipettspetsar med positiv förskjutning
- Kompatibel att använda med BrandTech Transferpettor Positiva förskjutningspipetter
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| För användning med | Transferpette/Transferpette S |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 200 till 1000μ L |
| För användning med (utrustning) | Transferpette™ |
| Längd (engelska) | 6,14 tum. |
| Längd (metrisk) | 15,6 cm |