Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Pipetttips
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
100 till 500μ L
2 till 10 ml
200 till 1000μ L
Längd (engelska):
6,14 tum.
6,2 tum.
Längd (metrisk):
15,6 cm
16 cm
Färg:
Grön
Gul
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivelse
- Tillverkad av polyeten
- Återanvändbara pipettspetsar med positiv förskjutning
- Kompatibel att använda med BrandTech Transferpettor Positiva förskjutningspipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| För användning med | Transferpette/Transferpette S |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 1 till 5 ml |
| För användning med (utrustning) | Transferpette™ |
| Längd (engelska) | 6,2 tum. |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion