Läs mer
VACUUBRAND™ ME1 och ME1C kompakta vakuumpumpar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3987830 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Modell:
ME 1C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10046308
Brand: VACUUBRAND™ 20721100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakta pumpar för filtrering och SPE
Dessa kompakta membranpumpar erbjuder en högpresterande, lättanvänd lösning— perfekt för enstaka/flera filtreringar och fastfasextraktion. Båda modellerna har robust PTFE-membran och ventiler för ökad kemikalieresistens. ME1C har en full fluorpolymer flödesbana för att hantera mer aggressiva och sura ångor; ME1 har aluminiumhuvuden.
  • Litet fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Viska tyst för att minimera bakgrundsljud i labbet
  • Lång membranlivslängd minskar underhållsrelaterade stillestånd
  • Toppmonterad strömbrytare förenklar driften
  • Fri luftkapacitet: 14L/min.
  • Ultimat vakuum: 100mbar
  • Valfri regulatorventil/manometer justerar vakuumnivån
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 75 Torr (100 mbar)
Hästkraft 0.05 hp
Amperage 0,6 A
Motorhastighet 1500 till 1800
Certifikat och efterlevnad NRTL
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material PTFE kolförstärkt hus insatskåpa, ETFE huvudkåpa, ETFE kolfiber membran klämskiva, PTFE membran, PTFE ventiler, PTFE inlopp, PTFE utlopp
Modell ME 1C
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 14 l/min.
För användning med Filtrering och SPE
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 5,7 tum.
Total höjd (metrisk) 14.5 cm
Total längd (engelska) 9,7 tum.
Total längd (metrisk) 24.7 cm
Total bredd (engelska) 4,76 tum.
Pumptyp Vakuumpump
Kapslingsklassificering IP40
Maximalt tryck 1.1 bar
Spänning 230 V